Stampa…
Ellagic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3,7,8-Tetrahydroxychromeno[5,4,3-cde]chromene-5,10-dione, 4,4',5,5',6,6'-Hexahydroxydiphenic acid 2,6,2',6'-dilactone
BIE1001-5G BIE1001-25G BIE1001-100G
APOSBIE1001-5GEA 26.1 EUR
APOSBIE1001-5G APOSBIE1001-25G APOSBIE1001-100G
Ellagic acid
Ellagic acid
Glutathione S-transference inhibitor.
Formula: C₁₄H₆O₈
Peso molecolare: 302,194 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006914
CAS Number: 476-66-4
EINECS: 207-508-3