Stampa…
EDTA ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Acido etilendiamminotetracetico
BIE0729-1KG BIE0729-500G
APOSBIE0729-1KGEA 23.4 EUR
APOSBIE0729-1KG APOSBIE0729-500G
EDTA ≥99%
EDTA
Formula: C₁₀H₁₆N₂O₈
Peso molecolare: 292,25 g/mol
Punto di fusione: 245 °C (dec.)
Densità: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003541
CAS Number: 60-00-4
EINECS: 200-449-4