Stampa…
Sodium-3-[ethyl(m-tolyl)amino]-2-hydroxy-1-propanesulphonate hydrate ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-[Ethyl(m-tolyl)amino]-2-hydroxy-1-propanesulphonic acid Sodium Salt, TOOS, 3-(N-Ethyl-3-methylanilino)-2-hydroxypropanesulphonic acid sodium salt
BIE0701-1G BIE0701-5G BIE0701-25G
APOSBIE0701-1GEA 17.6 EUR
APOSBIE0701-1G APOSBIE0701-5G APOSBIE0701-25G
Sodium-3-[ethyl(m-tolyl)amino]-2-hydroxy-1-propanesulphonate hydrate ≥98%
Sodium-3-[ethyl(m-tolyl)amino]-2-hydroxy-1-propanesulphonate hydrate
Formula: C₁₂H₁₉NO₄S
Peso molecolare: 295,33 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040641
CAS Number: 82692-93-1