Evans blue
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₃₄H₂₈N₆O₁₄S₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004021 CAS Number: 314-13-6 EINECS: 206-242-5 UN: 1325 ADR: 4.1,III |