Stampa…
EDTA sale bisodico diidrato ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIE0511-1KG BIE0511-500G BIE0511-10KG
APOSBIE0511-1KGEA 72.5 EUR
APOSBIE0511-1KG APOSBIE0511-500G APOSBIE0511-10KG
EDTA sale bisodico diidrato ≥99%
EDTA sale bisodico diidrato
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Punto di fusione: 248 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150037
CAS Number: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3