EDTA sale monosodico di ferro ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₂FeN₂NaO₈ Punto di fusione: 80 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00078215 CAS Number: 15708-41-5 EINECS: 239-802-2 |