Etilendiamminotetraacetato di tetrasodio diidrato
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
BIE0501-1KG
BIE0501-500G
APOSBIE0501-1KGEA
37.7
EUR
APOSBIE0501-1KG
APOSBIE0501-500G
Etilendiamminotetraacetato di tetrasodio diidrato
Etilendiamminotetraacetato di tetrasodio diidrato
Formula:
C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈·2H₂O Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00150026 CAS Number: 10378-23-1 EINECS: 200-573-9 |