Stampa…
Erythromycin
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (-)-Erythromycin
BIE0122-100G BIE0122-10G BIE0122-25G
APOSBIE0122-100GEA 198 EUR
APOSBIE0122-100G APOSBIE0122-10G APOSBIE0122-25G
Erythromycin
Erythromycin
Erythromycin is a macrolide antibiotic with a bacteriostatic action against primarily gram-positive bacteria.
  • 960mcg/mg
Formula: C₃₇H₆₇NO₁₃
Peso molecolare: 733,95 g/mol
Punto di fusione: 133 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00084654
CAS Number: 114-07-8
EINECS: 204-040-1