Stampa…
Piperine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2E,4E)-5-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-1-(piperidin-1-yl)penta-2,4-dien-1-one, 1-[5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,4-pentadienoyl]piperidine, 1-Piperoylpiperidine, 1-Piperylpiperidine
BIDF1038-25G BIDF1038-5G
APOSBIDF1038-25GEA 142 EUR
APOSBIDF1038-25G APOSBIDF1038-5G
Piperine 96%
Piperine
Natural product.
Formula: C₁₇H₁₉NO₃
Peso molecolare: 285,34 g/mol
Punto di fusione: 131…135 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005839
CAS Number: 94-62-2
EINECS: 202-348-0