Stampa…
Piperlongumine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (E)-1-(3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acryloyl)-5,6-dihydropyridin-2(1H)-one
BIDF1035-250MG BIDF1035-50MG BIDF1035-100MG
APOSBIDF1035-250MGEA 176 EUR
APOSBIDF1035-250MG APOSBIDF1035-50MG APOSBIDF1035-100MG
Piperlongumine
Piperlongumine
Natural product.
Formula: C₁₇H₁₉NO₅
Peso molecolare: 317,341 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00075706
CAS Number: 20069-09-4