Stampa…
Diosmetin
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5,7-Dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 5,7,3'-Trihydroxy-4'-methoxyflavone
BIDF1026-100MG BIDF1026-250MG
APOSBIDF1026-100MGEA 80 EUR
APOSBIDF1026-100MG APOSBIDF1026-250MG
Diosmetin
Diosmetin
Formula: C₁₆H₁₂O₆
Peso molecolare: 300,27 g/mol
Punto di fusione: 259…264 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017425
CAS Number: 520-34-3