2'-Deoxyguanosine-5'-triphosphate trisodium salt (dGTP-Na3)
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₃N₅Na₃O₁₃P₃ Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00080337 CAS Number: 93919-41-6 |