Stampa…
Daidzin
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-(beta-D-Glucopyranosyloxy)-4'-hydroxyisoflavone, 3-(4-Hydroxyphenyl)-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4H-chromen-4-one
BID5420-100MG BID5420-250MG BID5420-500MG
APOSBID5420-100MGEA 161 EUR
APOSBID5420-100MG APOSBID5420-250MG APOSBID5420-500MG
Daidzin
Daidzin
Formula: C₂₁H₂₀O₉
Peso molecolare: 416,38 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017466
CAS Number: 552-66-9