Stampa…
2-Deossi-D(-)-ribosio ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Deoxy-D(-)-erythropentose, Thyminose, 2-Deoxy-D(-)-arabinose, 2'-Deoxy-D-Ribose, (3S,4R)-3,4,5-Trihydroxypentanal
BID533-100G BID533-25G BID533-5G
APOSBID533-100GEA 88.7 EUR
APOSBID533-100G APOSBID533-25G APOSBID533-5G
2-Deossi-D(-)-ribosio ≥99%
2-Deoxy-D(-)-ribose
Formula: C₅H₁₀O₄
Peso molecolare: 134,13 g/mol
Punto di fusione: 76…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00135904
CAS Number: 533-67-5
EINECS: 208-573-0