Stampa…
Digitonin
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Digitonin
BID3301-1G BID3301-500MG BID3301-250MG
APOSBID3301-1GEA 161 EUR
APOSBID3301-1G APOSBID3301-500MG APOSBID3301-250MG
Digitonin
Digitonin
Non-ionic detergent used to permeabilize cell membranes.
Formula: C₅₆H₉₂O₂₉
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077729
CAS Number: 11024-24-1
EINECS: 234-255-6
UN: 3462
ADR: 6.1,III