Stampa…
2-Deoxy-D-galactose ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BID2231-5G BID2231-10G
APOSBID2231-5GEA 164 EUR
APOSBID2231-5G APOSBID2231-10G
2-Deoxy-D-galactose ≥99%
2-Deoxy-D-galactose
Formula: C₆H₁₂O₅
Peso molecolare: 164,16 g/mol
Punto di fusione: 107…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014649
CAS Number: 1949-89-9
EINECS: 217-765-3