Stampa…
Acido 5,5'-ditiobis (2-nitrobenzoico) (Reattivo di Ellman)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BID2180-1G BID2180-25G BID2180-5G
APOSBID2180-1GEA 21.9 EUR
APOSBID2180-1G APOSBID2180-25G APOSBID2180-5G
Acido 5,5'-ditiobis (2-nitrobenzoico) (Reattivo di Ellman)
5,5'-Ditiobis(acido 2-nitrobenzoico) (Reattivo di Ellman)
Used for measurement of sulphhydryl content inpeptides, proteins and tissue.
Formula: C₁₄H₈N₂O₈S₂
Punto di fusione: 233…243 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007140
CAS Number: 69-78-3
EINECS: 200-714-4