Stampa…
3-(4,5-Dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio bromuro (MTT)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Thiazolyl blue tetrazolium bromide, MTT, 2-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-3,5-diphenyl-2H-tetrazol-3-ium bromide
BID2165-10G BID2165-1G BID2165-5G
APOSBID2165-10GEA 241 EUR
APOSBID2165-10G APOSBID2165-1G APOSBID2165-5G
3-(4,5-Dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio bromuro (MTT)
3-(4,5-Dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio bromuro (MTT)
Formula: C₁₈H₁₆N₅BrS
Peso molecolare: 414,33 g/mol
Punto di fusione: 195 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011964
CAS Number: 298-93-1
EINECS: 206-069-5