Stampa…
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BID2040-5G BID2040-1G
APOSBID2040-5GEA 24.8 EUR
APOSBID2040-5G APOSBID2040-1G
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
Possible thiol oxidising agent
  • Protein
Formula: C₆H₁₂N₄O₂
Punto di fusione: 112…115 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00008318
CAS Number: 10465-78-8
EINECS: 233-951-7