Stampa…
2'-Deoxycytidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BID1650-25G BID1650-50G BID1650-100G
APOSBID1650-25GEA 72.5 EUR
APOSBID1650-25G APOSBID1650-50G APOSBID1650-100G
2'-Deoxycytidine
2'-Deoxycytidine
Formula: C₉H₁₃N₃O₄
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00006547
CAS Number: 951-77-9