Stampa…
17-DMAG hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
BID1020-5MG BID1020-10MG BID1020-25MG
APOSBID1020-5MGEA 75.4 EUR
APOSBID1020-5MG APOSBID1020-10MG APOSBID1020-25MG
17-DMAG hydrochloride 98%
17-DMAG hydrochloride
Formula: C₃₂H₄₈N₄O₈·HCl
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
CAS Number: 467214-21-7