Stampa…
Destruxin A (da Metarhizium anisopliae)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BID1011-1MG BID1011-100UG
APOSBID1011-1MGEA 696 EUR
APOSBID1011-1MG APOSBID1011-100UG
Destruxin A (da Metarhizium anisopliae)
Destruxin A
Formula: C₂₉H₄₇N₅O₇
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
CAS Number: 6686-70-0