Stampa…
2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-2-deoxy-D-glucose, 2-Deoxy-2-fluoro-D-glucopyranose, FDG
BID1009-100MG BID1009-25MG BID1009-50MG
APOSBID1009-100MGEA 306 EUR
APOSBID1009-100MG APOSBID1009-25MG APOSBID1009-50MG
2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose
2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose
Formula: C₆H₁₁FO₅
Peso molecolare: 182,15 g/mol
Punto di fusione: 170…176 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00077527
CAS Number: 29702-43-0