Stampa…
2'-Deoxyadenosine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (2R,3S,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-ol
BID1006-10G BID1006-25G BID1006-50G
APOSBID1006-10GEA 30.6 EUR
APOSBID1006-10G APOSBID1006-25G APOSBID1006-50G
2'-Deoxyadenosine
2'-Deoxyadenosine
Formula: C₁₀H₁₃N₅O₃
Peso molecolare: 251,24 g/mol
Punto di fusione: 187…189 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00056003
CAS Number: 958-09-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III