Stampa…
2-Deoxy-L-ribose
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Deoxy-L-erythropentose, 2-Deoxy-L-arabinose, 2-Deoxy-L(+)-ribose
BID1005-1G BID1005-5G BID1005-10G
APOSBID1005-1GEA 14.7 EUR
APOSBID1005-1G APOSBID1005-5G APOSBID1005-10G
2-Deoxy-L-ribose
2-Deoxy-L-ribose
Formula: C₅H₁₀O₄
Peso molecolare: 134,13 g/mol
Punto di fusione: 69…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00132941
CAS Number: 18546-37-7