Stampa…
Dihydrocytochalasin B
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
BID1004-1MG BID1004-5MG
APOSBID1004-1MGEA 321 EUR
APOSBID1004-1MG APOSBID1004-5MG
Dihydrocytochalasin B
Dihydrocytochalasin B
Formula: C₂₉H₃₉NO₅
Peso molecolare: 481,63 g/mol
Punto di fusione: 203…205 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
CAS Number: 39156-67-7
EINECS: 254-324-4
UN: 2811
ADR: 6.1,II