17-DMAG
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
17-Dimethylaminoethylamino-17-demethoxygeldanamycin
BID1002-10MG
BID1002-5MG
BID1002-25MG
APOSBID1002-10MGEA
132
EUR
APOSBID1002-10MG
APOSBID1002-5MG
APOSBID1002-25MG
17-DMAG
17-DMAG
Formula:
C₃₂H₄₈N₄O₈ Peso molecolare: 616,8 g/mol Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD08457919 CAS Number: 467214-20-6 |