Stampa…
Deoxynivalenol
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
BID1001-1MG BID1001-5MG
APOSBID1001-1MGEA 203 EUR
APOSBID1001-1MG APOSBID1001-5MG
Deoxynivalenol
Deoxynivalenol
Formula: C₁₅H₂₀O₆
Punto di fusione: 147…153 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
CAS Number: 51481-10-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II