Imidazolo
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1H-Imidazolo
Biological buffer - useful range 6.2-7.8
- Assay (by titration) 99%
- White crystals
Formula:
C₃H₄N₂ Punto di ebollizione: 235 °C Punto di fusione: 85…91 °C Densità: 1,03 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 145 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005183 CAS Number: 288-32-4 EINECS: 206-019-2 UN: 3263 ADR: 8,II |