Stampa…
Dicamba
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,6-Dichloro-2-methoxybenzoic acid, MDBA, 3,6-Dichloro-o-anisic acid
BID0159-1G BID0159-25G BID0159-5G
APOSBID0159-1GEA 17.6 EUR
APOSBID0159-1G APOSBID0159-25G APOSBID0159-5G
Dicamba
Dicamba
  • Plant tissue culture tested
Formula: C₈H₆Cl₂O₃
Peso molecolare: 221,03 g/mol
Punto di fusione: 112…116 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00055283
CAS Number: 1918-00-9
EINECS: 217-635-6