Doxycycline monohydrate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₂₂H₂₄N₂O₈·H₂O Punto di fusione: 167…168 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02682958 CAS Number: 17086-28-1 EINECS: 209-271-1 |