Doxorubicin hydrochloride 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Doxorubicin HCl, Hydroxydaunorubicin Hydrochloride, (8S,10S)-10-(((2R,4S,5S,6S)-4-Amino-5-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-6,8,11-trihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracene-5,12-dione hydrochloride
Inhibitor of RNA synthesis.
Formula:
C₂₇H₂₉NO₁₁·HCl Peso molecolare: 579.98 g/mol Punto di fusione: 216 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00077757 CAS Number: 25316-40-9 EINECS: 246-818-3 |