β-Cyclodextrin sulphobutyl ethers sodium salts (DS~4)
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₄₂H₇₀-nO₃₅.nNa.n(C₄H₈O₃S) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12032209 CAS Number: 182410-00-0 |