Stampa…
(2-Hydroxylpropyl)-γ-cyclodextrine (DS~4.5)
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (2-Hydroxypropyl)-γ-Cyclodextrin, HGC
BICY1008-25G BICY1008-100G
APOSBICY1008-25GEA 335 EUR
APOSBICY1008-25G APOSBICY1008-100G
(2-Hydroxylpropyl)-γ-cyclodextrine (DS~4.5)
(2-Hydroxylpropyl)-γ-cyclodextrine
Formula: C₇₂H₁₂₈O₄₈
Peso molecolare: 1761,7600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00148890
CAS Number: 128446-34-4