Stampa…
2,6-Di-O-methyl-β-cyclodextrine content > 35% (DS~14)
Fornitore: Apollo Scientific
BICY1000-5G BICY1000-1G
APOSBICY1000-5GEA 690 EUR
APOSBICY1000-5G APOSBICY1000-1G
2,6-Di-O-methyl-β-cyclodextrine content > 35% (DS~14)
2,6-Di-O-methyl-β-cyclodextrine
Formula: C₅₆H₉₈O₃₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011616
CAS Number: 51166-71-3