X-β-D-cellobioside
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-cellobioside
BICS0106-1G
BICS0106-250MG
BICS0106-500MG
APOSBICS0106-1GEA
80
EUR
APOSBICS0106-1G
APOSBICS0106-250MG
APOSBICS0106-500MG
X-β-D-cellobioside
X-β-D-cellobioside
Formula:
C₂₀H₂₅BrClNO₁₁ Peso molecolare: 570,78 g/mol Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
CAS Number:
177966-52-8 |