Stampa…
4-Methoxyphenyl 4,6-O-Benzylidene-beta-D-galactopyranoside 98%
Fornitore: Apollo Scientific
BICL5067-1G BICL5067-2G BICL5067-5G
APOSBICL5067-1GEA 393 EUR
APOSBICL5067-1G APOSBICL5067-2G APOSBICL5067-5G
4-Methoxyphenyl 4,6-O-Benzylidene-beta-D-galactopyranoside 98%
4-Methoxyphenyl 4,6-O-Benzylidene-beta-D-galactopyranoside
Formula: C₂₀H₂₂O₇
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 176299-96-0