Stampa…
2',3',5'-Tri-O-acetyl-2-amino-6-chloropurine riboside 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (2R,3R,4R,5R)-2-(Acetoxymethyl)-5-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)tetrahydrofuran-3,4-diyl diacetate, 2-Amino-6-chloro-9-(2,3,5-tri-O-acetyl-beta-D-ribofuranosyl)purine
BICL5013-1G BICL5013-2G BICL5013-5G
APOSBICL5013-1GEA 281 EUR
APOSBICL5013-1G APOSBICL5013-2G APOSBICL5013-5G
2',3',5'-Tri-O-acetyl-2-amino-6-chloropurine riboside 98%
2',3',5'-Tri-O-acetyl-2-amino-6-chloropurine riboside
Formula: C₁₆H₁₈ClN₅O₇
Peso molecolare: 427,80 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03425473
CAS Number: 16321-99-6