Stampa…
1,2,4,6-Tetra-O-acetyl-3-O-allyl-β-D-glucopyranose 98% min
Fornitore: Apollo Scientific
BICL4369-1G BICL4369-5G BICL4369-2G
APOSBICL4369-1GEA 266 EUR
APOSBICL4369-1G APOSBICL4369-5G APOSBICL4369-2G
1,2,4,6-Tetra-O-acetyl-3-O-allyl-β-D-glucopyranose 98% min
1,2,4,6-Tetra-O-acetyl-3-O-allyl-beta-D-glucopyranose
Formula: C₁₇H₂₄O₁₀
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 39698-00-5