Methyl-4,6-O-benzylidene-ɑ-D-glucopyranoside 98% min
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 4,6-O-Benzylidene-α-D-glucopyranoside, (4aR,6S,7R,8R,8aS)-6-Methoxy-2-phenylhexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine-7,8-diol
BICL4355-10G
BICL4355-25G
BICL4355-5G
APOSBICL4355-10GEA
490
EUR
APOSBICL4355-10G
APOSBICL4355-25G
APOSBICL4355-5G
Methyl-4,6-O-benzylidene-ɑ-D-glucopyranoside 98% min
Methyl-4,6-O-benzylidene-alpha-D-glucopyranoside
Formula:
C₁₄H₁₈O₆ Peso molecolare: 282,29 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006819 CAS Number: 3162-96-7 |