1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose 99% min
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Diacetone-D-glucose, (-)-1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose, (3aR,5S,6S,6aR)-5-((R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)-2,2-dimethyltetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol, D-Glucose diacetonide
BICL4268-100G
BICL4268-250G
BICL4268-50G
APOSBICL4268-100GEA
147
EUR
APOSBICL4268-100G
APOSBICL4268-250G
APOSBICL4268-50G
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose 99% min
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-alpha-D-glucofuranose
Formula:
C₁₂H₂₀O₆ Peso molecolare: 260,29 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005544 CAS Number: 582-52-5 |