Stampa…
3-Deoxy-D-glucosone 95% min
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BICL4267-10MG BICL4267-5MG BICL4267-1MG
APOSBICL4267-10MGEA 476 EUR
APOSBICL4267-10MG APOSBICL4267-5MG APOSBICL4267-1MG
3-Deoxy-D-glucosone 95% min
3-Deoxy-D-glucosone
Formula: C₆H₁₀O₅
Peso molecolare: 162,141 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01723101
CAS Number: 4084-27-9