Stampa…
Cholesterol-3-sulphate sodium salt 95% min
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Cholesteryl sodium sulphate, Cholesteryl sulphate sodium
BICL4238-1G BICL4238-250MG BICL4238-500MG
APOSBICL4238-1GEA 1200 EUR
APOSBICL4238-1G APOSBICL4238-250MG APOSBICL4238-500MG
Cholesterol-3-sulphate sodium salt 95% min
Cholesterol-3-sulphate sodium salt
Formula: C₂₇H₄₅O₄S·Na
Peso molecolare: 488,7 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00079091
CAS Number: 2864-50-8