Stampa…
Cyanidin-3-O-galactoside chloride 95% min
Fornitore: Apollo Scientific
BICL4237-5MG BICL4237-1MG
APOSBICL4237-5MGEA 163 EUR
APOSBICL4237-5MG APOSBICL4237-1MG
Cyanidin-3-O-galactoside chloride 95% min
Cyanidin-3-O-galactoside chloride
Formula: C₂₁H₂₁O₁₁Cl
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00270387
CAS Number: 27661-36-5