Stampa…
2-Chloro-4-nitrophenyl-β-D-cellobioside 98% min
Fornitore: Apollo Scientific
BICL4224-10MG BICL4224-25MG BICL4224-50MG
APOSBICL4224-10MGEA 239 EUR
APOSBICL4224-10MG APOSBICL4224-25MG APOSBICL4224-50MG
2-Chloro-4-nitrophenyl-β-D-cellobioside 98% min
2-Chloro-4-nitrophenyl-β-D-cellobioside
Formula: C₁₈H₂₄ClNO₁₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 135743-28-1