Stampa…
1,6-Anhydro-2,3,4-tri-O-benzyl-beta-D-glucopyranose 98% min
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3,4-Tri-O-benzyl-1,6-anhydro-beta-D-glucopyranose
BICL4209-10G BICL4209-2G BICL4209-5G
APOSBICL4209-10GEA 1120 EUR
APOSBICL4209-10G APOSBICL4209-2G APOSBICL4209-5G
1,6-Anhydro-2,3,4-tri-O-benzyl-beta-D-glucopyranose 98% min
1,6-Anhydro-2,3,4-tri-O-benzyl-beta-D-glucopyranose
Formula: C₂₇H₂₈O₅
Peso molecolare: 432,52 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683260
CAS Number: 10548-46-6