Stampa…
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl-2,2,2-trichloroacetimidate 99% min
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BICL4207-1G BICL4207-5G
APOSBICL4207-1GEA 237 EUR
APOSBICL4207-1G APOSBICL4207-5G
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl-2,2,2-trichloroacetimidate 99% min
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranosyl-2,2,2-trichloroacetimidate
Formula: C₁₆H₂₀Cl₃NO₁₀
Punto di fusione: 150 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD11112189
CAS Number: 92052-29-4