Stampa…
2-NBDG 95% min
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BICL4185-10MG BICL4185-5MG
APOSBICL4185-10MGEA 522 EUR
APOSBICL4185-10MG APOSBICL4185-5MG
2-NBDG 95% min
2-NBDG
Formula: C₁₂H₁₄N₄O₈
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD23135882
CAS Number: 186689-07-6