Stampa…
Methyl-2,3,6-tri-O-benzoyl-ɑ-D-galactopyranoside 99% min
Fornitore: Apollo Scientific
BICL4169-10G BICL4169-25G BICL4169-50G
APOSBICL4169-10GEA 351 EUR
APOSBICL4169-10G APOSBICL4169-25G APOSBICL4169-50G
Methyl-2,3,6-tri-O-benzoyl-ɑ-D-galactopyranoside 99% min
Methyl-2,3,6-tri-O-benzoyl-alpha-D-galactopyranoside
Formula: C₂₈H₂₆O₉
Peso molecolare: 506.51 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06200842
CAS Number: 3601-36-3