Stampa…
4-Methylphenyl-beta-D-thiogalactopyranoside 99% min
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Methylphenyl 1-thio-beta-D-galactopyranoside
BICL4167-10G BICL4167-5G BICL4167-2G
APOSBICL4167-10GEA 824 EUR
APOSBICL4167-10G APOSBICL4167-5G APOSBICL4167-2G
4-Methylphenyl-beta-D-thiogalactopyranoside 99% min
4-Methylphenyl-beta-D-thiogalactopyranoside
Formula: C₁₃H₁₈O₅S
Peso molecolare: 286.342 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD04973631
CAS Number: 28244-98-6